Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| CAS | 35115-60-7 |
| Fórmula molecular | C53H76N14O12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1101,30 |
| Sinónimo | H-pGlu-Trp-Pro-Arg-Pro-Gln-Ile-Pro-Pro-OH; |
| Tipo de producto | Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina |
| Formulario | Polvo |