Learn More
Invitrogen™ Human Angiostatin (Plasminogen) ELISA Kit
Descripción
The Human Angiostatin (Plasminogen) ELISA quantitates Hu Angiostatin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Angiostatin. Principle of the method The Human Angiostatin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La plasmina disuelve la fibrina de los coágulos sanguíneos y actúa como un factor proteolítico en una variedad de otros procesos, incluyendo el desarrollo embrionario, la remodelación tisular, la invasión tumoral y la inflamación. En la ovulación, debilita las paredes del folículo de Graaf. Activa el activador de plasminógeno tipo uroquinasa, las colagenasas y varios zimógenos complementarios, como C1 y C5. La escisión de la fibronectina y la laminina provoca el desprendimiento de células y la apoptosis. También escinde la fibrina, la trombospondina y el factor de von Willebrand. Su papel en la remodelación tisular y la invasión tumoral puede ser modulado por CSPG4. Se une a las células.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P00747 |
| Intervalo del ensayo | 31,25-2000 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 20 ng |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 5340 |
| Símbolo de gen | PLG |
| Mostrar más |