missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Angiopoietin-2 Antibody (Roche patent anti-ANG-2) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30169886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30169886 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30169886

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP327955JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Angiopoietin-2 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Angiopoietin-2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Roche patent anti-ANG-2
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2a, angiopoietin-2B, angiopoitin 2, Tie2-ligand
Especie del huésped Human
Inmunógeno ANGPT2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.