Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para angiopoyetina 1 humana
Código de producto. 17804180
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17804180 10 × 96 pruebas paquete de 10
15484893 96 pruebas 1 set
17125349 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17804180 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHANGPT1X10
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para la angiopoyetina 1 humana (APO1 hu) cuantifica la APO1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el APO1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para APO1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La angiopoyetina-1 (Ang-1) es un ligando secretado para Tie-2. Los análisis bioquímicos preliminares de la Ang-1 revelan un potencial dominio similar al del fibrinógeno en las regiones de la carabina terminal y de la bobina en el aminoterminal. La Ang-1 es un factor angiogénico que se cree que participa en el desarrollo endotelial. Se ha identificado una proteína relacionada, la angiopoyetina-2 (Ang-2), como antagonista natural de la activación de la Ang-1 de Tie-2. En el tejido adulto, la expresión de Ang-2 parece estar restringida a los sitios de remodelación vascular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q15389
Intervalo del ensayo De 74,07 a 18 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 30 pg/mL
Intervalo de calibración De 30 pg/ml a 18 000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quinasa e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, angiopoyetina 2, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-8, IL-9, IL-10, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 284
Símbolo de gen AGP1,AGPT,ANG1
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Cubiertas adhesivas para placas, SAV-HRP, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Concentrado de diluyente de ensayo, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Cromógeno, Solución de parada
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AGP1, AGPT, ANG1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min