Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para angiopoyetina 1 humana
Descripción
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para la angiopoyetina 1 humana (APO1 hu) cuantifica la APO1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el APO1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para APO1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La angiopoyetina-1 (Ang-1) es un ligando secretado para Tie-2. Los análisis bioquímicos preliminares de la Ang-1 revelan un potencial dominio similar al del fibrinógeno en las regiones de la carabina terminal y de la bobina en el aminoterminal. La Ang-1 es un factor angiogénico que se cree que participa en el desarrollo endotelial. Se ha identificado una proteína relacionada, la angiopoyetina-2 (Ang-2), como antagonista natural de la activación de la Ang-1 de Tie-2. En el tejido adulto, la expresión de Ang-2 parece estar restringida a los sitios de remodelación vascular.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q15389 |
| Intervalo del ensayo | 74,07-18.000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 30 pg |
| Intervalo de calibración | De 30 pg/mL a 18000 pg/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Quinasa e inhibidores |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, angiopoyetina 2, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-8, IL-9, IL-10, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. |
| Mostrar más |