missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para angiogenina humana

Código de producto. 17767873
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17767873 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17767873

Marca: Invitrogen™ EHANGX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

La angiogenina (ANG o ANG I) es importante para el proceso de neovascularización y formación de nuevos vasos sanguíneos. La ANG es similar a la ribonucleasa pancreática A y funciona como una ribonucleasa específica del ARNt que elimina la síntesis de proteínas mediante la hidrólisis específica de los ARNt celulares. Interactúa con la actina de la superficie celular endotelial y puede causar cambios en el citoesqueleto celular. Se cree que la ANG está involucrada en el desarrollo de tumores sólidos y sus antagonistas son capaces de inhibir el crecimiento tumoral. Los defectos en la ANG son la causa de la susceptibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica de tipo 9 (ELA9). La angiogenina es un vínculo genético entre la ELA y la EP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P03950
Intervalo del ensayo De 1,64 a 400 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 ng/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 283
Símbolo de gen ANG
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 1 μl de plasma | 1 μl de suero | 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Angiogenina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.