missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ANGEL2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 16536881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16536881 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16536881

Marca: Invitrogen™ PA588761

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SLGRDWTTPW ENLQRCCWNR HISSCMRWPG HYSRAPYPYF SSRHFSLNWR PPCLFESRTQ FQYCNWRPDN LSQTSLIHLS SYVMNAEGDE PSSKRRKHQG VIKRNWEYIC SHDKEKTKIL GDKNVDPKCE DSENKFDFSV M; Positive Samples: U-87MG, U-251MG.

ANGEL 2 is a member of the CCR4/nocturin family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ANGEL2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica ANGEL2
N.º de referencia del gen Q5VTE6
Alias de gen 2610307I21Rik; 5730410O10Rik; AI845692; angel homolog 2; angel homolog 2 (Drosophila); ANGEL2; Ccr4d; D1Ertd396e; D1Ertd654e; KIAA0759L; MNCb-4273; Protein angel homolog 2; RGD1305056
Símbolos de los genes ANGEL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-170 of human ANGEL2 (NP_6531682).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90806
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.