Learn More
Invitrogen™ Androstenedione Competitive ELISA Kit
Código de producto. 18091643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
18091643 96 pruebas paquete de 96
1 options
Código de producto. 18091643
Marca: Invitrogen™ EIAAND
ELISA
Androstenedione is a steroid hormone also known as androst-4-ene-3,17-dione. It is synthesized from dehydroepiandrosterone (DHEA) or 17-hydroxyprogesterone. By itself, androstenedione is a weak androgen though it is a precursor for biosynthesis of stronger androgens, such as testosterone and estrogens. Therefore, androstenedione is classified as a controlled drug and a supplement to enhance athletic performance and body energy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 5 to 1200 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 2.3 pg/mL
Conjugado HRP
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Saliva, Serum, Urine
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Antibody, HRP-Conjugated Detection Antibody, Assay Buffer Concentrate, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Saliva 50 μL, Serum 50 μL, Urine 50 μL
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Androstenedione
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min