Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Andes
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Estructura en nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Tiras reflectantes 3M™
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Andes |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Nobuck engrasado |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Acero |