Learn More
IKA™ Agitador de anclaje R 1333
Código de producto. 10186810 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
550 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10186810 550 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10186810 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0002747400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elemento de agitador en forma de anclaje ideal para líquidos de media a alta viscosidad.
  • Flujo tangencial
  • Alta velocidad de cizalla en los bordes.
  • Depósitos mínimos en la pared del recipiente.
  • Uso a velocidades bajas.
  • Para reacciones de polímeros e incluso la distribución de alto contenido mineral en líquidos.
  • Ideal para líquidos de media a alta viscosidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción R 1333
Diámetro (imperial) del ventilador 5,9 in
Diámetro del eje (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) del ventilador 150 mm
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Longitud (imperial) 21,7 in
Longitud (métrico) 550 mm
Velocidad 800 rpm
Tipo Impulsor de anclaje