Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad en verde/amarillo Anatom S3
Description
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Suela antideslizante de PU de doble densidad
- Nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros en verde y amarillo
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Tejido de revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Spécification
Spécification
| Color | Verde/amarillo |
| Material | Cordura |
| Tamaño | 36 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2012 S3 SRC |
| Sexo | Hombre |
| Estilo de tobillo | Corte bajo. |
| Waterproof | Resistente al agua |
| Tipo de producto | S3 SRC |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?