Learn More
ABEBA™ Sandalias de seguridad en verde/amarillo Anatom S1P ESD
Descripción
- Sandalias cómodas, robustas y duraderas
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S1P, SRC
- ESD según EN 61340 clase climática 1
- Suela antideslizante de PU de doble densidad
- Nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros en verde y amarillo
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Tejido de revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde/amarillo |
| Material | Cordura |
| Tamaño | 36 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2012 S1P SRC, EN 61340 ESD clase climática 1 |
| Sexo | Hombre |
| Estilo de tobillo | Sandalias |
| Waterproof | No |
| Tipo de producto | S1P SRC ESD |