Learn More
ABEBA™ Sandalias de seguridad en verde/amarillo Anatom S1P ESD
Código de producto. 17111235
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17111235 36 1 par
17121235 37 1 par
17111245 46 1 par
17121245 47 1 par
17131245 48 1 par
17141245 49 1 par
17151245 50 1 par
17161245 51 1 par
17171245 52 1 par
17131235 38 1 par
17141235 39 1 par
17151235 40 1 par
17161235 41 1 par
17171235 42 1 par
17181235 43 1 par
17191235 44 1 par
17101245 45 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 17111235 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 32283/36
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sandalias en verde y amarillo fabricadas con nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros, suela antideslizante de PU2D, puntera de acero, antiperforación textil
  • Sandalias cómodas, robustas y duraderas
  • Conforme a EN ISO 20345: 2012, S1P, SRC
  • ESD según EN 61340 clase climática 1
  • Suela antideslizante de PU de doble densidad
  • Nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros en verde y amarillo
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Entresuela antiperforación textil
  • Tejido de revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Verde/amarillo
Material Cordura
Tamaño 36
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2012 S1P SRC, EN 61340 ESD clase climática 1
Sexo Hombre
Estilo de tobillo Sandalias
Waterproof No
Tipo de producto S1P SRC ESD