Learn More
ABEBA™ Botas de seguridad negras Anatom S3
Código de producto. p-7162386
Change view
Click to view available options
Tamaño:
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
16368071 49 1 par
16378071 50 1 par
16388071 51 1 par
16398071 52 1 par
4 options
Código de producto. 16368071
Marca: ABEBA™ 32268/49
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las botas de seguridad negras ABEBA™ Anatom S3 están fabricadas en piel suave resistente al agua con suela de PU2D antideslizante.
  • Comodidad, solidez, durabilidad
  • Conforme con ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU de doble densidad
  • piel suave negra resistente al agua
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Entresuela antiperforación textil
  • Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón.
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Tratamiento higienizado
  • Plantilla extraíble ACC Wave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Material de ojales Acero inoxidable
Material de revestimiento Forro de iones de plata transpirable
Material Cuero
Tamaño 49
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos
Material de la suela Polyurethane2D
Modelo Botas de tobillo
Material del dedo del pie Acero
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2012; DIN EN 61340
Resistente a Agua
Waterproof Sí