Learn More
ABEBA™ Botas de seguridad negras Anatom S3
Descripción
- Comodidad, solidez, durabilidad
- Conforme con ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU de doble densidad
- piel suave negra resistente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón.
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble ACC Wave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Material de ojales | Acero inoxidable |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 52 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
| Material de la suela | Polyurethane2D |
| Modelo | Botas de tobillo |
| Mostrar más |