Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad en negro/rojo Anatom S3 ESD
Código de producto. 17111205
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17111205 36 1 par
17121205 37 1 par
17111215 46 1 par
17121215 47 1 par
17131215 48 1 par
17131205 38 1 par
17141205 39 1 par
17151205 40 1 par
17161205 41 1 par
17171205 42 1 par
17181205 43 1 par
17191205 44 1 par
17101215 45 1 par
13 options
Código de producto. 17111205
Marca: ABEBA™ 32238/36
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Zapatos Anatom en rojo y negro fabricados con nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros, suela antideslizante de PU2D, puntera de acero y antiperforación textil
  • Calzado cómodo, robusto y duradero
  • Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN ISO 61340
  • Suela antideslizante de PU de doble densidad
  • Nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros en negro y rojo
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Entresuela antiperforación textil
  • Tejido de revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Negro/rojo
Material Cordura
Tamaño 36
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, EN ISO 61340 ESD clase 1
Sexo Hombre
Estilo de tobillo Calzado de corte bajo
Waterproof Resistente al agua
Tipo de producto S3 SRC ESD