Learn More
ABEBA™ Plantillas Active Comfort para zuecos Anatom
Código de producto. p-7214933
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17121755 36 1 par
17131755 37 1 par
17121765 46 1 par
17131765 47 1 par
17141765 48 1 par
17151765 49 1 par
17161765 50 1 par
17171765 51 1 par
17181765 52 1 par
17141755 38 1 par
17151755 39 1 par
17161755 40 1 par
17171755 41 1 par
17181755 42 1 par
17191755 43 1 par
17101765 44 1 par
17111765 45 1 par
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17121755
Brand: ABEBA™ 352420/36
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Plantillas Active Comfort con carbono activo para zuecos
  • Plantillas Active Comfort para zuecos Anatom
  • Carbono activo
  • Antiestático
  • ESD disipativo
Specifications
Color Gris
Tamaño 36
Tipo de producto Active Comfort Anatom