Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32280
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU absorbente de impactos.
- Resistencia a la penetración sin metales.
- Suela de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro aislante del frío.
- Zona del empeine ajustable.
- Cierre de velcro.
- Material reflectante.
- Adecuado para levantar el talón y los pies.
- Soporte de tobillo acolchado.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 32280 |
| Material del dedo del pie | Acero |