Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32135
Código de producto. p-7147524
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15650365 36 1 par
15660365 37 1 par
15670365 38 1 par
15680365 39 1 par
15690365 40 1 par
15600375 41 1 par
15610375 42 1 par
15620375 43 1 par
15630375 44 1 par
15640375 45 1 par
15650375 46 1 par
15660375 47 1 par
15670375 48 1 par
15862425 49 1 par
15627678 50 1 par
15637678 51 1 par
15647678 52 1 par
17 options
Código de producto. 15650365
Marca: Abeba™ 32135/36
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibra de color negro.
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU absorbente de impactos.
  • Suela de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
  • Cierre de velcro.
  • Adecuado para levantar el talón y el pie.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Color Negro
Material Microfibra
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32135
Material del dedo del pie Acero