Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32130
Código de producto. 15290935
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15290935 47 1 par
15280925 36 1 par
15630355 37 1 par
15200935 38 1 par
15650355 39 1 par
15660355 40 1 par
15230935 41 1 par
15680355 42 1 par
15690355 43 1 par
15260935 44 1 par
15610365 45 1 par
15620365 46 1 par
15640365 48 1 par
15200945 48 1 par
15210945 49 1 par
15220945 50 1 par
15607678 51 1 par
15617678 52 1 par
18 options
Código de producto. 15290935
Marca: Abeba™ 32130/47
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibra
  • Blanco
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU absorbente de impactos.
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
  • Cierre de velcro.
  • Adecuado para levantar el talón y el pie.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 47
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32130
Material del dedo del pie Acero