Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32130
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU absorbente de impactos.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
- Cierre de velcro.
- Adecuado para levantar el talón y el pie.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 49 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 32130 |
| Material del dedo del pie | Acero |