Learn More
Abeba™ Anatom 2120 Shoes
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3582)
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
- Adecuado para levantar el talón y el pie.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 47 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 2120 |
| Material del dedo del pie | Acero |