Learn More
Thermo Scientific Chemicals Anastrozol, 98 %
Código de producto. p-7077864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15668705 250 mg 250 miligramos
15658705 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15668705
Marca: Thermo Scientific Chemicals 460972500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120511-73-1 | C17H19N5 | 293.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120511-73-1
Fórmula molecular C17H19N5
Peso molecular (g/mol) 293.37
Clave InChI YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anastrozole, arimidex, anastrazole, anastrozol, 2,2'-5-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-1,3-phenylene bis 2-methylpropanenitrile, anastrole, asiolex, zeneca zd 1033, unii-2z07myw1az, arimidex tn
PubChem CID 2187
ChEBI CHEBI:2704
Nombre IUPAC 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanonitrilo
SMILES CC(C)(C#N)C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C(C)(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anastrozole
Punto de fusión 81.0°C to 82.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.37
Porcentaje de pureza 98%