Learn More
ANAPC4, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16178550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16178550 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16178550
Marca: Abnova PAB31215.100uL
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: VTVVLKDTVGREGRDRLLVQLPLSLVYNSEDSAEYQFTGTYSTRLDEQCSAIPTRTMHFEKHWRLLESMKAQYVAGNGFRKVSCVLSSNLRHV
Especificaciones
Antígeno ANAPC4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:20-1:50) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide).
génica anaphase promoting complex subunit 4
Alias de gen APC4
Símbolos de los genes ANAPC4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human ANAPC4.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29945
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for short term storage. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG