missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANAPC11 Monoclonal Antibody (OTI3C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200012730
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17575752 30 μL 30 microlitros
17555752 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17575752 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506325S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ANAPC11 Monoclonal antibody specifically detects ANAPC11 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno ANAPC11
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ANAPC11
N.º de referencia del gen Q9NYG5
Alias de gen 1110011I19Rik; Anapc11; anaphase promoting complex subunit 11; anaphase promoting complex subunit 11 (yeast APC11 homolog); anaphase promoting complex subunit 11 homolog; anaphase-promoting complex subunit 11; APC11; APC11 anaphase promoting complex subunit 11 homolog; Apc11p; Cyclosome subunit 11; hepatocellular carcinoma-associated RING finger protein; HSPC214; R75218; RGD1561880
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ANAPC11 produced in HEk293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51529
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.