missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANAPC11 Monoclonal Antibody (OTI3C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17555752
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17555752 100 μL 100 microlitros
17575752 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17555752 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506325

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Component of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C), a cell cycle-regulated E3 ubiquitin ligase that controls progression through mitosis and the G1 phase of the cell cycle. The APC/C complex acts by mediating ubiquitination and subsequent degradation of target proteins: it mainly mediates the formation of ′Lys-11′-linked polyubiquitin chains and, to a lower extent, the formation of ′Lys-48′- and ′Lys-63′-linked polyubiquitin chains. May recruit the E2 ubiquitin-conjugating enzymes to the complex.

Especificaciones

Antígeno ANAPC11
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ANAPC11
N.º de referencia del gen Q9NYG5
Alias de gen APC11, Apc11p, HSPC214
Símbolos de los genes ANAPC11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human ANAPC11 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51529
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.