missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress (±)-ANAP hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 308.76 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 0.52 mg/mL (1.68 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?