Learn More
Anamorelin, MedChemExpress
Código de producto. 16458747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16458747 5 mg 5 miligramos
16471746 500 mg 500 miligramos
16461136 200 mg 200 miligramos
16436148 10 mg 10 miligramos
16416536 100 mg 100 miligramos
16412287 50 mg 50 miligramos
6 options
Código de producto. 16458747
Marca: Medchem Express HY14734
MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anamorelin
CAS 249921-19-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H42N6O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo RC-1291 ONO-7643
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.92 mM)
SMILES [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O
Peso molecular (g/mol) 546.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.7
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death