Descripción
La lámpara ultravioleta portátil Cole Parmer Analytik Jena es pequeña, ligera e ideal para su uso en cualquier lugar
- La vida media de la bombilla es de 3000 horas
- Elija entre modelos de longitud de onda única o doble.
- El modelo de longitud de onda doble tiene un selector de longitud de onda para elegir entre 254 o 365 nm de luz.
- El producto puede contener trazas de mercurio y deben tomarse precauciones con las roturas, la limpieza, el transporte o la eliminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 115 V |
| Vataje | 4 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Fondo (imperial) | 6,5 in |
| Fondo (métrico) | 16,5 cm |
| Altura (imperial) | 1-3/4 pulg |
| Altura (métrico) | 4,4 cm |
| Incluye | Cuatro pilas AA; 1 tubo de 4 vatios |
| Intensidad de la luz | 230 µW/cm2 a 7,6 cm (3 pulg) |
| Anchura (imperial) | 1-1/4 pulg |
| Mostrar más |