Learn More
Analtech Tanque de revelado para cromatografía en capa fina (CCF) de vidrio
Código de producto. 11795348 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11795348
Marca: Analtech 3410500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tanque de revelado para cromatografía en capa fina (CCF) de vidrio diseñado para el revelado de placas de CCF.
  • Tanks are constructed of durable glass and racks are constructed of anodized aluminum.
  • Tanks accommodate standard TLC plates.
  • The top surface is ground to a precise tolerance for tight sealing to enable tank saturation and optimal plate development.
  • Thinline™ tanks accommodate two plates and require less solvent for development.
  • Latch-Lid™ units hold lids in place with stainless steel latches.
  • Order rack to develop maximum number of plates in a tank.
Especificaciones
Material Vidrio
Cantidad 1 unidad
Tipo Cubeta para TLC
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm