Learn More
Fisherbrand™ Mezclador vorticial analógico
Control analógico de velocidad variable que permite el arranque a bajas revoluciones para una agitación suave o una mezcla a alta velocidad para una agitación vorticial intensa de muestras.
518.00€
Especificaciones
Órbita | 4,9 mm |
---|---|
Vataje | 135 W |
Tipo de producto | Agitador vórtex |
Certificaciones/conformidad | CE, TUV |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,97 x 4,75 x 5 in (20,2 x 12,1 x 12,7 cm) |
Código de producto | Marca | Intervalo de velocidad | Tensión | Amperaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de velocidad | Tensión | Amperaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15786959
|
Fisherbrand™
80863015 |
De 300 rpm a 2500 rpm | 230 V | 0,6 A |
518.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
El control analógico de velocidad variable le permite el arranque a bajas revoluciones para una agitación suave o una mezcla a alta velocidad para una agitación vorticial intensa de sus muestras.
Control analógico de velocidad variable que permite el arranque a bajas revoluciones para una agitación suave o una mezcla a alta velocidad para una agitación vorticial intensa de muestras.
- Se utiliza para matraces, vasos de precipitados, tubos y placas de micropocillos
- Mezclador en modo táctil con interruptor de alimentación de tres vías
- Órbita: 4.9 mm
- Control de velocidad: Marcas variables de 1 a 10
- Velocidad variable: De 300 a 3200 r. p. m.
- L x An x Al: 20.2 x 12.1 x 12.7 cm (8 x 4.75 x 5 in)
- La velocidad máxima varía en función del accesorio utilizado
- Garantía de 5 años
Especificaciones
4,9 mm | |
Agitador vórtex | |
7,97 x 4,75 x 5 in (20,2 x 12,1 x 12,7 cm) | |
12,7 cm | |
4,75 pulg. | |
10 lb | |
10 lb | |
Conmutador de alimentación de 3 vías analógico | |
Pantalla |
135 W | |
CE, TUV | |
5 in | |
20,2 cm | |
12,1 cm | |
4,5 kg | |
4,5 kg | |
Mezclador vorticial analógico |