Learn More
BINDER™ Salida analógica
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
KB PRO 130/260/470
KB 65/130/260/470/720/1060
Serie KB PRO
Serie KBF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Analog output
- Not adjustable
- For temperature values or temperature and humidity values
- 4 to 20 mA
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | KB 65/130/260/470/720/1060 |
| Material | cobre |
| Tipo | Analog Output |
| Características | For Temperature Values |