Learn More
Ohaus™ Mezclador vórtex analógico multitubo VXMTAL
Código de producto. 15752239 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Órbita:
3,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15752239
Marca: Ohaus™ 30392166
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El mezclador vórtice analógico multitubo OHAUS™ VXMTAL está construido para proporcionar una acción de vortexing estable y fiable.
  • El cómodo panel frontal en ángulo incluye un interruptor basculante para los modos de funcionamiento, tiempo y espera
  • Procesan hasta 50 muestras a la vez
  • Funcionamiento continuo o programado
  • Incluye soporte de espuma para tubos de 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3,6 mm
Intervalo de velocidad De 1200 rpm a 2400 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 1 A
Amperaje 1 A
Tipo de producto Agitador Multi-Vortex
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Dimensiones (L x An) 24,10 x 38,40 cm
Altura (imperial) 16,00 pulg.
Altura (métrico) 40,6 cm
Longitud (imperial) 9,50 pulg
Longitud (métrico) 24,10 cm
Anchura (métrico) 38,40 cm
Descripción Mezclador vórtex, multitubo, VXMTAL, UE
Modelo VXMTAL