Learn More
Ohaus™ Mezclador vórtex de microplaca analógica VXMPAL
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Órbita:
3,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El mezclador de vórtice de microplaca analógico OHAUS es una velocidad variable mezclador analógico diseñado para funcionamiento continuo
- Diseñado para agitar microplacas o tubos
- La alta velocidad y la pequeña órbita son óptimas para una mezcla eficaz microplacas
- Puede elegir entre dos modos de funcionamiento: Modo 'táctil' que activa la mezcla cuando se pulsa el cabezal del vaso, o modo 'activado' cuando se utilizan accesorios de microplacas para un funcionamiento continuo
- Soporte para microplacas doble opcional disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3,5 mm |
| Intervalo de velocidad | Modo ON: De 300 a 2500 rpm; modo de contacto: De 300 rpm a 3500 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 0,13 A |
| Amperaje | 0,13 A |
| Admite | Microplacas |
| Tipo de producto | Mezcladores de vórtice de microplacas |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Dimensiones (L x An) | 26,70 x 13,70 cm |
| Altura (imperial) | 4,50 pulg. |
| Altura (métrico) | 11,4 cm |
| Mostrar más |