Descripción
- La mezcladora de vórtice de servicio pesado analógica OHAUS es de velocidad variable mezclador analógico diseñado para uso continuo
- La construcción robusta y el motor eficiente permiten el funcionamiento del mezclador y manejar continuamente todos los accesorios en toda la gama de velocidad
- Puede elegir entre dos modos de funcionamiento: Modo 'táctil' para mezclar tubos cuando se pulsa el cabezal de copa o el soporte universal con cubierta, o modo 'activado' cuando se utiliza cualquiera de los accesorios para un funcionamiento continuo
- Incluye inserto de espuma para microtubos de 1.5 a 2.0 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 4,9 mm |
| Intervalo de velocidad | Modo ON: De 300 a 2500 rpm; modo de contacto: De 300 rpm a 3500 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 0,13 A |
| Amperaje | 0,13 A |
| Tipo de producto | Mezcladora vorticial de alta resistencia |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Dimensiones (L x An) | 24,10 x 16,80 cm |
| Altura (imperial) | 6,30 pulg. |
| Altura (métrico) | 16,0 cm |
| Longitud (imperial) | 9,50 pulg |
| Mostrar más |