Learn More
Anagrelide hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200099990
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16428356 100 mg 100 miligramos
16418518 10 mg 10 miligramos
16414387 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16428356
Marca: Medchem Express HYB0523A
MedChemExpress Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.
Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anagrelide hydrochloride
Forma física Solid
CAS 58579-51-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8Cl3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BL4162A
Información de solubilidad DMSO : 7.69 mg/mL (26.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=C(CN(C2)C3=NC2=O)C(N3)=CC=C1Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 292.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.55
Porcentaje de pureza 99.66%