missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anagrelide hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16418518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16418518 10 mg 10 miligramos
16428356 100 mg 100 miligramos
16414387 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16418518

Marca: Medchem Express HYB0523A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.

Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Anagrelide hydrochloride
Forma física Solid
CAS 58579-51-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8Cl3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BL4162A
Información de solubilidad DMSO : 7.69 mg/mL (26.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=C(CN(C2)C3=NC2=O)C(N3)=CC=C1Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 292.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.55
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.