Learn More
Anagrelide hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16414387
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16414387
Marca: Medchem Express HYB0523A
MedChemExpress Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.
Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anagrelide hydrochloride
Forma física Solid
CAS 58579-51-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8Cl3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BL4162A
Información de solubilidad DMSO : 7.69 mg/mL (26.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=C(CN(C2)C3=NC2=O)C(N3)=CC=C1Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 292.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.55
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.