Learn More
Thermo Scientific™ Agar con sangre para anaerobios (WC) con ácido nalidíxico y Tween
Descripción
Aísle y cultive anaerobios sin esporas o realice pruebas de sensibilidad de bacterias aerobias en muestras clínicas utilizando el agar con sangre para anaerobios (WC) con ácido nalidíxico y TWEEN™ (más conocido como medio de amplificación de ácidos nucleicos; NAT) Thermo Scientific™ Oxoid™. La presencia de ácido nalidíxico hace que el medio sea selectivo para los anaerobios sin esporas, mientras que TWEEN 80 estimula el crecimiento de anaerobios grampositivos y lisa lentamente la sangre, de modo que se produce una pigmentación temprana de esta debido a la Prevotella Melaninogenica1.
Utilice el agar con sangre para anaerobios (WC) con ácido nalidíxico y TWEEN con el fin de aislar los anaerobios sin esporas de las muestras clínicas y de realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana de bacterias aerobias mediante el procedimiento de eficacia diagnóstica (ROC). El medio utiliza como base el agar de Wilkins Chalgren Thermo Scientific™ Oxoid™2.
- Selectivo para anaerobios sin esporas: la presencia de ácido nalidíxico y TWEEN hace que el medio sea selectivo para los anaerobios sin esporas.
- Rendimiento superior: excelente recuperación de los anaerobios no clostridiales en comparación con los agares de kanamicina y neomicina3.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
A veces, es difícil recuperar los anaerobios sin esporas del material clínico en las muestras que contienen mezclas de bacterias aerobias y anaerobias. Como describe Wren4, la presencia de ácido nalidíxico hace que el medio sea prácticamente no inhibitorio a la mayoría de los anaerobios sin esporas, pero conserva una buena selectividad para estos organismos cuando están presentes en cultivos mixtos. El medio es especialmente útil para recuperar anaerobios grampositivos sin esporas, ya que la presencia de TWEEN 80 estimula su crecimiento.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo rubí |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar sangre para anaerobios (WC) con ácido nalidíxico y Tween |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
| Cantidad | 10/paq. |