missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anacardic Acid, MedChemExpress

Código de producto. p-200099564
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473936 25 mg 25 miligramos
16469248 10 mg 10 miligramos
16441668 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473936

Marca: Medchem Express HYN2020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Anacardic Acid, extracted from cashew nut shell liquid, is a histone acetyltransferase inhibitor, inhibits HAT activity of p300 and PCAF, with IC50s of ∼8.5 μM and ∼5 μM, respectively.

Anacardic Acid, extracted from cashew nut shell liquid, is a histone acetyltransferase inhibitor, inhibits HAT activity of p300 and PCAF, with IC50s of ∼8.5 μM and ∼5 μM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Anacardic Acid
CAS 16611-84-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H36O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Hydroginkgolic acidGinkgolic Acid C15:0
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (286.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(CCCCCCCCCCCCCCC)C=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 348.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.