Learn More
ANA-12, MedChemExpress
Código de producto. p-200098965
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16495208 10 mg 10 miligramos
16451427 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16495208
Marca: Medchem Express HY12497
MedChemExpress ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ANA-12
CAS 219766-25-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21N3O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 9.09 mg/mL (22.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)NC3=CC=CC=C3C(NC4C(NCCCC4)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 407.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.49
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation