missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AN3199, MedChemExpress
Descripción
AN3199 is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 94.5 nM. AN3199 can be used for the research of inflammation-associated diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AN3199 |
| CAS | 1187187-10-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H18BNO5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (305.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(OC2=CC=C(B(O)OC3)C3=C2)N=C1)OCCCC |
| Peso molecular (g/mol) | 327.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.14 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?