missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AN2718, MedChemExpress

Código de producto. 16479626
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479626 50 mg 50 miligramos
16495797 5 mg 5 miligramos
16444366 100 mg 100 miligramos
16443068 10 mg 10 miligramos
16422606 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479626

Marca: Medchem Express HY100527

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AN2718 inhibits fungal growth by blocking protein synthesis using the oxaborole tRNA trapping (OBORT) mechanism.

AN2718 inhibits fungal growth by blocking protein synthesis using the oxaborole tRNA trapping (OBORT) mechanism.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AN2718
Forma física Solid
CAS 174672-06-1
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6BClO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (1484.65 mM)
SMILES OB1OCC2=CC(Cl)=CC=C21
Peso molecular (g/mol) 168.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.39
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.