Learn More
amyloid P-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16477898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477898 10 mg 10 miligramos
16481859 1 mg 1 miligramo
16443847 50 mg 50 miligramos
16417716 100 mg 100 miligramos
16410368 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16477898
Marca: Medchem Express HY19771
MedChemExpress amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material amyloid P-IN-1
Forma física Solid
CAS 1819986-22-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H44N2O14
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.78 mM)
SMILES O=C(OCOC(OC1CCOCC1)=O)[C@H]2CCCN2C(CCCCC(N3[C@@H](C(OCOC(OC4CCOCC4)=O)=O)CCC3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 656.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.68
Porcentaje de pureza 99.91%