Learn More
Thermo Scientific™ Amyloid beta (42-1)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Lyophilized Solid |
| Peso molecular | 4514.03 |
| Tipo de producto | Amyloid beta (42-1) |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Sensibilidad | Light sensitive |
Para uso exclusivo en investigación