Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para beta amiloide 40 humana
Código de producto. 10513005
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10513005 96 pruebas 96 tests
10681484 2 x 96 pruebas 192 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10513005 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KHB3481
ELISA
El ensayo ELISA de beta amiloide 40 humana (Hu Abeta 40) cuantifica Hu Abeta 40 en medio de cultivo de tejidos humanos, homogeneizado de tejidos y líquido cefalorraquídeo (LCR). El ensayo reconocerá exclusivamente Hu Abeta 40 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para Abeta 40 humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Beta amiloide es un péptido de 40-43 aminoácidos escindido de la proteína precursora amiloide y una gamma-secretasa putativa. Beta amiloide (1-40) junto con beta amiloide (1-42) son dos variantes C-terminal principales de la proteína beta amiloide, que constituyen la mayoría de las proteínas beta amiloides. Las aloformas beta amiloide (40) y beta amiloide (42) son componentes principales de las placas extracelulares que se encuentran en el tejido cerebral con enfermedad de Alzheimer.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05067
Intervalo del ensayo 7,8-500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <6 pg/mL
Concentración De 9,8 a 500 pg/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Homogeneizados de tejidos, Líquido cefalorraquídeo, Sobrenadante
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 351
Símbolo de gen AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 3,8%
CV intraensayo 2,5%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador Aβ 40
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Líquido cefalorraquídeo, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; momogeneizado de tejidos, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h