Learn More
Agilent BioTek Casete AMX
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
MFPX2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Velocidades de dispensación:
- 96 pocillos, cassette de 5 μl, 10 μl/pocillo: 3 segundos
- 96 pocillos, cassette de 5 μl, 20 μl/pocillo: 3,5 segundos
- 384 pocillos, cassette de 5 μl, 5 μl/pocillo: 6,5 segundos
- 384 pocillos, cassette de 10 μl, 10 μl/pocillo: 8 segundos
- 384 pocillos, cassette de 1 μl, 1 μl/pocillo: 6 segundos
- 1536 pocillos, cassette de 1 μl, 1 μl/pocillo: 21 segundos
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | < 5% |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de normalización de la concentración, cultivo celular 2D y 3D, ELISA, ensayos con partículas y mucho más |
| Para utilizar con (equipo) | MFPX2 |
| Incluye | Dos colectores de 8 canales esterilizables en autoclave, diseño tubo en tubo |
| Precisión | < 5 % CV |
| Requisitos eléctricos | 50/60 Hz |