Learn More
Amsacrine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16461907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16461907 50 mg 50 miligramos
16465748 10 mg 10 miligramos
16446226 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16461907
Marca: Medchem Express HY13551A
MedChemExpress Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride; acridinyl anisidide hydrochloride) is an inhibitor of topoisomerase II, and acts as an antineoplastic agent which can intercalates into the DNA of tumor cells.
Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amsacrine hydrochloride
CAS 54301-15-4
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20ClN3O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo m-AMSA hydrochloride acridinyl anisidide hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 429.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.92
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death