Descripción
Estos rompedores de ampollas con manguito de polietileno de un solo uso ayudan a proteger los dedos de los fragmentos de vidrio al abrir ampollas de vidrio de 1 ml a 10 ml. Los rompedores de ampollas encapsulan la parte superior de la ampolla al abrirla, lo que hace que la eliminación de la parte superior de vidrio sea fácil y segura.
- Formato de un solo uso fácil de utilizar
- Compatible con ampollas de vidrio de 1 ml a 10 ml
- Protege contra los fragmentos de vidrio
- Ayuda a evitar la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Vaso de precipitados de ampolla |
| Incluye | 100 rompedores |
| Tamaño | De 1 a 4 ml |
| Cantidad | 100 breakers |