missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amprenavir, MedChemExpress

Código de producto. 16453357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16453357 50 mg 50 miligramos
16493566 25 mg 25 miligramos
16489827 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16453357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17430

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.

Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Amprenavir
CAS 161814-49-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H35N3O6S
Cantidad 50 mg
Sinónimo VX-478
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (197.77 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 505.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.63
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.